Learn More
Ansell™ Gants bleus en latex de caoutchouc naturel VersaTouch™ série 87-195
Code produit. 12637021 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Conditionnement:
12 paires
Code produit. 12637021
Marque: Ansell™ 87195100BP
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Spécialement traités pour réduire le risque de réactions allergiques.
  • Gants de protection contre les liquides et les produits chimiques
  • Épaisseur de 0,35 mm
  • Offrent une excellente sensibilité
  • Bon rapport qualité/prix
Applications :
  • Transformation de la volaille
  • Transformation du bœuf et du porc
  • Transformation du poisson
  • Service d’entretien
  • Nettoyage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Latex de caoutchouc naturel
Certifications/Conformité Norme CATÉGORIE III EN 374, EN 388 : X010, EN 421
Matériau de la manchette Latex de caoutchouc naturel
Coating Material Latex de caoutchouc naturel
Couleur Blue
Finition externe Fully Textured
Hand Specific
Laboratory/Cleanroom Use Oui
Latex Free Non
Matériau Latex
Type de produit Gants
Dimensions 10
Épaisseur (métrique) 0,35 mm
Type de manchette de gant Structuré
Doublure Floc de coton
Quantité 12 paires
Résistant à Résistance aux liquides et résistance mécanique
Séries 87-195