missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Versican Antibody (S351-23), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-22408
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Versican Monoclonal specifically detects Versican in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spécification
| Versican | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:2000 | |
| Chondroitin sulfate proteoglycan 2WGN, Chondroitin sulfate proteoglycan core protein 2, CSPG2DKFZp686K06110, ERVR, GHAP, Glial hyaluronate-binding protein, Large fibroblast proteoglycan, PG-MWGN1, versican, versican core protein, versican proteoglycan | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Detects >350kDa. | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 |
| Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| S351-23 | |
| Unconjugated | |
| Q62059 | |
| VCAN | |
| Fusion protein amino acids 362-585 (glycosaminoglycan alpha domain) of mouse Versican core protein | |
| 0.1 mg | |
| Extracellular Matrix | |
| 1462 | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu