Learn More
Saint-Gobain Bouchon en silicone Versilic™
Utilisez ces bouchons pour la biologie, la microbiologie et l’hématologie, ainsi que pour les sciences alimentaires, les dispositifs techniques, médicaux et hospitaliers. Les bouchons Versilic™ en silicone Saint Gobain Performance Plastics™ sont particulièrement adaptés à tous les types de travaux de culture tissulaire.
Marque: Saint-Gobain 26302420
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.17600kg
Description
- Bouchons en silicone biologiquement neutres et non toxiques pour la fermeture des tubes et flacons
- Inodore, sans goût, non adhérent et résistant au vieillissement
- Non toxique, biologiquement neutre
- Homologué FDA/BGA
- Pour les tubes à essai
- Facile à installer
Spécification
Silicone |