Learn More
Saint-Gobain Bouchons en silicone Versilic™, de 45 mmH
30.35€ - 43.75€
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11794578
|
Saint-Gobain
26306502 |
Diamètre inférieur : 56 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11784578
|
Saint-Gobain
26306002 |
Diamètre inférieur : 50,5mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Bouchon Versilic™• Alimentarité conforme FDA/BFR
• Résistant aux UV, à l'oxygène, à l'ozone
• Température -60 à +200°C avec pointes jusqu'à +220°C
• Bouchon Versilic™
• Bouchon en silicone Versilic™
Spécification
Silicone |