Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure GSR Versilon™
En caoutchouc naturel 45 Shore A. La tubulure GSR Versilon™ Saint Gobain Performance Plastics™ est légère, souple et résistante à l’usure. Elle offre une bonne imperméabilité et une combinaison idéale de résistance chimique et de durée de vie de la pompe.
84.10€ - 1100.00€
Spécification
Type de produit | Tubing |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | Caoutchouc |
Propriétés de résistance | Chemical, Abrasion |
Couleur | Rouge |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Épaisseur (métrique) | Longueur totale (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Épaisseur (métrique) | Longueur totale (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11749845
|
Saint Gobain Life Sciences
710151 |
20 mm | 45 mm | 12,5 mm | 10 m |
1100.00€
10m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11372014
|
Saint Gobain Life Sciences
710054 |
3 mm | 5 mm | 1 mm | 25 m |
84.10€
25m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11797273
|
Saint Gobain Life Sciences
710117 |
10 mm | 14 mm | 2 mm | 25 m |
145.00€
25m |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11737293
|
Saint Gobain Life Sciences
710139 |
15 mm | 35 mm | 10 mm | 10 m |
635.00€
10m |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10097700
|
Saint Gobain Life Sciences
710114 |
8 mm | 6 mm | 20 mm | 25 m |
520.00€
25m |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11302094
|
Saint Gobain Life Sciences
710120 |
10 mm | 20 mm | 5 mm | 25 m |
454.00€
25m |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10650613
|
Saint Gobain Life Sciences
710089 |
6 mm | 16 mm | 5 mm | 25 m |
340.00€
25m |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11362084
|
Saint Gobain Life Sciences
710084 |
6 mm | 12 mm | 3 mm | 25 m |
199.00€
25m |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10130282
|
Saint Gobain Life Sciences
710074 |
5 mm | 15 mm | 5 mm | 25 m |
284.00€
25m |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Structure en caoutchouc naturel, dureté 45 shore A
- Autoclavables
- Bonne résistance chimique aux acides et bases
- Très bonne élasticité et flexibilité
- Bonne résistance à l’abrasion
Applications :
- Manipulation des liquides dans l’industrie agroalimentaire & des boissons
- Application de semi-vide
- Application à vide
Spécification
Tubing | |
Caoutchouc | |
Rouge | |
Flexible | |
70°C |
Autoclavables | |
Chemical, Abrasion | |
45 (Shore A) | |
158°F |