Learn More
Honeywell™ Gants Vertigo Gray PU 3
Description
- Gant tricoté Spectra™/lycra™ blanc
- Revêtement en polyuréthane gris sur la paume et les bouts des doigts
- Poignet élastique
- La technique de tricotage permet d’obtenir un gant qui s’adapte parfaitement à la main avec une bonne dextérité
- Le gant offre un confort maximal et une robustesse accrue
- La touche Spectra™ sympa donne une sensation de confort supplémentaire
- Le tricot serré (calibre 13) offre un support parfait pour au gant, limite la pénétration de la saleté et offre un excellent toucher
- Le dos ventilé du gant optimise sa respirabilité
- Le filetage Spectra®/lycra® offre des propriétés exceptionnelles contre les coupures
- Le revêtement en polyuréthane au niveau de la paume et au bout des doigts offre une excellente résistance à l’abrasion
- Attention ! N’exposez pas ce gant à la chaleur
- Sa couleur blanche améliore l’hygiène et la propreté du gant
- Son revêtement gris permet de travailler dans un environnement légèrement sale
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Normes de base CEE EN 420-2003, risques mécaniques EN 388-2003 |
| Description | Calibre 13 |
| Couleur | Gris, Blanc |
| Matériau | PUR, Lycra™ |
| Dimensions | 9 |
| Longueur (métrique) | 23,5 cm |