Learn More
Honeywell Safety Products™ Gants gris Vertigo PU3
Click to view available options
Dimensions:
6
7
10
11
Conditionnement:
10 paires
Description
- Gant tricoté pour être serré au niveau de la main.
- Structure de filetage Spectra™ Lycra™ pour un confort, une résistance aux coupures et une résistance à la saleté.
- Paume revêtue de polyuréthane pour une résistance à l’abrasion.
- Bonne dextérité.
- Revers ventilé pour assurer une aération.
- Robuste.
- Non destiné à une exposition à la chaleur.
- Marquage de la valeur de résistance à la coupure importante (3) sur le dos du gant pour faciliter l’identification.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Risques intermédiaires de CATÉGORIE CE II, norme de base EN 420-2003, risques mécaniques EN 388-2003, EPI CE de catégorie 2, assurance qualité ISO 9001/2000, numéro de certificat CE 0075/797/162/11/08/0443 EXT 02/10/2015, numéro d’attestation CE 0075/797/162/11/08/0443 EXT 02/10/2015 |
| Classification | Dextérité :5 |
| Zone enduite | Paume, doigts |
| Description | Jauge 13 |
| Coating Material | Polyuréthane |
| Couleur | Blanc, Gris |
| Cut Resistance Rating | 3 |
| Matériau | Lycra™, Spectra™ |
| Type de produit | Gants |
| Dimensions | 6 |
| Afficher plus |