Learn More
3M™ Masques pour particules VFlex™
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Conditionnement:
50 pièces
Description
Protection respiratoire efficace pour une utilisation dans les environnements où le personnel est exposé à des particules de poussière en suspension et à des particules liquides non volatiles.
- Testés conformément à la norme EN 149:2001+A1:2009 “Appareils de protection respiratoire – Demi-masques filtrants contre les particules – Exigences, essais, marquage”.
- Approuvés CE conformément à la directive sur les équipements de protection individuelle.
- Les plis en V bougent en fonction des mouvements de la bouche pour permettre à l’utilisateur de parler et s’étendent pour faciliter la respiration.
- Le panneau avant en relief permet au masque de conserver sa forme.
- 2 tailles disponibles : Le 9152S est recommandé pour les petits visages. Le 9152 convient à la plupart des utilisateurs.
- Le pliage à plat permet un stockage facile avant l’utilisation.
- Une pression uniforme du bandeau améliore le confort au niveau du cou, du visage et de la tête pour une sensation plus sûre
- Le pince-nez détectable en métal réglable et intégré permet d’obtenir un ajustement personnalisé et une étanchéité sûre.
- Le matériau de filtre avancé en électret 3M™ offre une filtration efficace avec une faible résistance respiratoire pour une performance haute qualité constante.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Directive de la Communauté européenne 89/686/CEE, CE, EN |
| Design Type | Pliage à plat |
| Jetable | Oui |
| Type de filtre | FFP2 NR D |
| Type de produit | Masque respiratoire pour particules |
| Dimensions | Standard |
| Avec soupape d’expiration | Non |
| À utiliser avec (application) | Conçu pour être utilisé dans des concentrations de particules solides et liquides non volatiles |
| Sans latex | Oui |
| Modèle | Appareil respiratoire 9152 |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction