Learn More
VGF Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
196.00€ - 468.00€
Spécification
Antigène VGF
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18635381
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-93869-0.02ml
0.02 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18689640
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-93869-0.1ml
0.1 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
VGF Polyclonal antibody specifically detects VGF in Rat samples. It is validated for Western Blot
Spécification
Spécification
VGF
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Cell Biology, Endocrinology, Neuroscience, Signal Transduction
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
7425
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500-1:2000
Polyclonal
Purified
RUO
Rat
neuro-endocrine specific protein VGF, neurosecretory protein VGF, VGF nerve growth factor inducible
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 466-615 of human VGF (NP_003369.2). ADDVVSIIEEVEEKRKRKKNAPPEPVPPPRAAPAPTHVRSPQPPPPAPAPARDELPDWNEVLPPWDREEDEVYPPGPYHPFPNYIRPRTLQPPSALRRRHYHHALPPSRHYPGREAQARRAQEEAEAEERRLQEQEELENYIEHVLLRRP
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.