Learn More
Ansell™ Gants bleus de poids moyen en nitrile VibraGuard™ série 07-112
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
11
Conditionnement:
1 paire
Description
- Gants industriels
- La version recouvrant la totalité des doigts est entièrement enduite pour garder les mains propres et est conforme à la norme EN 10819:1996
- Le rembourrage en mousse doublé de gel contre les vibrations Ansell réduit les vibrations transmises à la main
- Le revêtement en nitrile offre une résistance aux accrocs et à l’abrasion
- Sans silicone et lavables en machine
- Idéaux pour les tâches impliquant des vibrations à des niveaux de fréquence supérieurs à 300 Hz
- Conçus pour réduire les vibrations absorbées par la paume et les doigts du travailleur
- Protègent du syndrome des vibrations bras-main (SVBM)
- Norme d’atténuation des vibrations EN10819
Applications :
- Manipulation de matériaux avec des arêtes vives ou rugueuses
- Manipulation de feuilles et de panneaux de métal
- Manipulation de pièces métalliques grossièrement usinées
- Travail des métaux et opérations d’assemblage
Spécification
Spécification
| Matériau arrière | Nitrile |
| Certifications/Conformité | Normes CATÉGORIE III EN 374, EN 388 : 3121, ANSI |
| Matériau de la manchette | Nitrile |
| Coating Material | Nitrile |
| Couleur | Green |
| Finition externe | No Texture |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Matériau | Nitrile |
| Type de produit | Gants de poids moyen |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion