Learn More
NF-H Antibody (RT97), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 1 publication
Marque:  Novus Biologicals NBP2-29435
Code nomenclature Nacres: NA.46
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 18146242
  • 552.00€ / 0.10mg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
NF-H Monoclonal specifically detects NF-H in Human, Mouse, Rat, Porcine, Chicken samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
NF-H
Monoclonal
0.2 mg/ml
Western Blot 0.5-1 μg/mL, Flow Cytometry 0.5-1 μg/million cells, ELISA 1-5 μg/mL for coating, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5-1.0 μg/mL, Immunohistochemistry-Frozen 0.5-1.0 μg/mL
200 kDa neurofilament protein, KIAA0845, Neurofilament Heavy (200kDa), neurofilament heavy polypeptide, Neurofilament triplet H protein, neurofilament, heavy polypeptide, neurofilament, heavy polypeptide 200kDa, NF200, NFH, NF-H
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
This monoclonal antibody reacts with a 200kDa protein, identified as heavy sub-unit of neurofilaments (NF-H). Neurofilaments make up the main structural elements of axons and dendrites and are found in neurons, peripheral nerves, and sympathetic ganglion cells. Neurofilaments consist of three major subunits with molecular weights of 68kDa (NF-L), 160kDa (NF-M) and 200kDa (NF-H). Anti-neurofilament stains a number of neural, neuroendocrine, and endocrine tumors. Neuromas, ganglioneuromas, gangliogliomas, ganglioneuroblastomas, and neuroblastomas stain positively for anti-neurofilament. Neurofilaments are also present in paragangliomas as well as adrenal and extra-adrenal pheochromocytomas. Carcinoids, neuroendocrine carcinomas of the skin, and oat cell carcinomas of the lung also express neurofilament.
Store at 4C.
IgG1 κ
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
RT97
Unconjugated
P12036
NEFH
Triton-X 100 insoluble protein fraction of rat brain (Uniprot: P12036)
0.1 mg
Autophagy, Cellular Markers, Cytoskeleton Markers, Neurodegeneration, Neurofilaments, Neuronal Cell Markers, Neuroscience
4744
Human, Mouse, Rat, Pig, Chicken
Purified
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
For Research Use Only