Learn More
SDCCAG10 Antibody, Novus Biologicals™
Code produit 18245624 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
25 μL
Conditionnement:
100µL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18245624 100 μL 100µL
18635616 25 μL 25µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18245624 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP256438
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Polyclonal Antibody
SDCCAG10 Polyclonal specifically detects SDCCAG10 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène SDCCAG10
Applications Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 0.4 ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml
Formule PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gène Antigen NY-CO-10, CWC27 spliceosome-associated protein homolog (S. cerevisiae), EC 5.2.1.8, NY-CO-10, peptidyl-prolyl cis-trans isomerase SDCCAG10, PPIase CWC27, PPIase SDCCAG10, SDCCAG10, Serologically defined colon cancer antigen 10peptidyl-prolyl cis-trans isomerase CWC27 homolog
Symboles de gène(s) CWC27
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:TGSGGESIYGAPFKDEFHSRLRFNRRGLVAMANAGSHDNGSQFFFTLGRADELNNKHTIFGKVTGDTVYNMLRLSEVDIDDDERPHNPH
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10283
Spécificité du test Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only