Learn More
ZNF280D Antibody, Novus Biologicals™
Code produit 18317929 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.05 mg
Conditionnement:
0.05mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18317929 0.05 mg 0.05mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18317929 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur H00054816B01P
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Mouse Polyclonal Antibody
ZNF280D Polyclonal antibody specifically detects ZNF280D in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène ZNF280D
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot
Formule PBS (pH 7.4)
Numéro d’ordre du gène NP_001002844.1
Alias de gène APAK, ATM and p53-associated KZNF protein, FLJ32191, zinc finger protein 420
Espèces hôtes Mouse
Immunogène ZNF280D (NP_001002844.1, 1 a.a. - 158 a.a.) full-length human protein. MGDNPFQPKSNSKMAELFMECEEEELEPWQKKVKEVEDDDDDEPIFVGEISSSKPAISNILNRVNPSSYSRGLKNGALSRGITAAFKPTSQHYTNPTSNPVPASPINFHPESRSSDSSVIVQPFSKPVSVSKTIRPAQGSIGCCLSISTVPSYNSGLS
Méthode de purification Protein G purified
Quantité 0.05 mg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 54816
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG