Learn More
EBI3 Antibody, HRP, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-03944H
missing translation for 'nacreCode'NA.46
Codice prodotto. 18425701
  • 507.00€ / 0.10mL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
EBI3 Polyclonal antibody specifically detects EBI3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
EBI3
Polyclonal
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
cytokine receptor, EBV-induced gene 3 protein, Epstein-Barr virus induced 3, Epstein-Barr virus induced gene 3, Epstein-Barr virus-induced gene 3 protein, IL-27 subunit beta, IL27B, IL-27B, interleukin-27 subunit beta
A portion of amino acids 180-228 of mouse EBI3 was used as the immunogen.
0.1 mL
Apoptosis, Cancer, Cytokine Research, Hypoxia, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
10148
Store at 4C in the dark.
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
HRP
PBS
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato