Learn More
HIV-1 gp120 Antibody, mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Novus Biologicals NBP3-06630MFV500
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 18513942
  • 629.00€ / 0.10mL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
HIV-1 gp120 Polyclonal antibody specifically detects HIV-1 gp120 in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
HIV-1 gp120
Polyclonal
Western Blot, ELISA
Envelope surface glycoprotein gp120, gp120, gp120 glycoprotein, Human immunodeficiency virus 1, SU, Surface protein
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant HIV-1 gp120 (Ala29-Glu502; Accession#:AFM77980.1).
0.1 mL
Virology Bacteria and Parasites
155971
Store at 4C in the dark.
IgG
Western Blot, ELISA
mFluor Violet 500 SE
50mM Sodium Borate
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
Primary
Virus
Purified