Learn More
MOX1 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™
Code produit 18528331 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18528331 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18528331 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP176302PCP
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Polyclonal Antibody
MOX1 Polyclonal antibody specifically detects MOX1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène MOX1
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Conjugué PerCP
Dilution Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formule PBS
Alias de gène homeobox protein MOX-1, mesenchyme homeobox 1MOX1mesenchyme homeo box 1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Antibody was raised against a 19 amino acid synthetic peptide near the center of human MOX1. The immunogen is located within amino acids 140 - 190 of MOX1. Amino Acid Squence: SRRRKESSDNQENRGKPEG
Méthode de purification Peptide affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4222
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG