Learn More
Nucleolin Antibody (NCL/8068R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque:  Novus Biologicals NBP3-23668-100ug
Code nomenclature Nacres: NA.46
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 18611365
  • 496.00€ / 100µg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Nucleolin Monoclonal antibody specifically detects Nucleolin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Nucleolin
Monoclonal
0.2 mg/mL
Western Blot : 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
C23, FLJ45706, FLJ59041, nucleolin, Protein C23
Recombinant full-length human Nucleolin protein
100 μg
Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Core ESC Like Genes, DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Phospho Specific, Stem Cell Markers
4691
Store at 4°C.
IgG κ
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
NCL/8068R
Unconjugated
10 mM PBS with 0.05% BSA
Rabbit
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified