Learn More
SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody (B3451M), Biotin , Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Novus Biologicals NBP3-00513B
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 18619106
  • 631.00€ / 0.20mL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
SARS-CoV-2 Nucleocapsid Monoclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 Nucleocapsid in SARS-CoV, SARS-CoV-2 samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
SARS-CoV-2 Nucleocapsid
Monoclonal
Biotin
2019-nCoV N Protein, 2019-nCoV Nucleocapsid Protein, COVID-19 N protein, COVID-19 nucleocapsid protein, Human coronavirus Nucleoprotein, nucleocapsid phosphoprotein, Nucleocapsid protein, Nucleoprotein, ORF9; structural protein, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 Nucleocapsid protein, SARS-CoV-2 N protein, SARSCoV2 Nucleoprotein, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Nucleocapsid Protein
Recombinant SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein.
0.2 mL
Virology Bacteria and Parasites
43740575
Store at 4°C in the dark.
IgG1
Western Blot, ELISA
B3451M
PBS
Mouse
Protein G purified
RUO
Primary
SARS-CoV, SARS-CoV-2
Purified