Learn More
IVD Antibody, PE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Novus Biologicals NBP2-99159PE
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 18621766
  • 407.00€ / 0.10mL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
IVD Polyclonal antibody specifically detects IVD in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human IVD.
3712