Learn More
Human ECE-1 Alexa Fluor 750-conjugated Antibody, R&D Systems™
Rat Monoclonal Antibody
Marque: R&D Systems IC17841S-100UG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ECE-1 Monoclonal specifically detects ECE-1 in Human samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
Spécification
| ECE-1 | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells | |
| P42892 | |
| ECE1 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human ECE-1 Gln90-Trp770 Accession # P42892 | |
| RUO | |
| 1889 | |
| Human | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry | |
| 303913 | |
| Alexa Fluor 750 | |
| Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide | |
| EC 3.4.24, EC 3.4.24.71, ECE, ECE1, ECE-1, endothelin converting enzyme 1, endothelin-converting enzyme 1 | |
| Rat | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Detects human ECE-1 in direct ELISAs. | |
| Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
For Research Use Only (RUO)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu