Learn More
LGR5 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 30007-1-AP-150UL
Code nomenclature Nacres: NA.46
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 30235118
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    410.00€
    349.00€ / 150µL
    Économisez 61.00€
    14% de réduction
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The LGR5 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human LGR5. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The LGR5 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
LGR5
Polyclonal
Unconjugated
Rabbit
Antigen affinity purification
RUO
8549
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Polyclonal Antibody
IgG
Western Blot, ELISA
750 μg/mL
FEX; GPR49; GPR67; GRP49; HG38; MGC117008
Recombinant Protein
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
100 kDa
Liquid