missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Villin like Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Proteintech 15130-1-AP-150UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
The Villin like antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human Villin like. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Villin like antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF-P, ELISA analysis.Spécification
| Villin like | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Recombinant Protein | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| 96-100 kDa | |
| Liquid |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA | |
| 500 μg/mL | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity purification | |
| RUO | |
| 50853 | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. | |
| Polyclonal Antibody | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu