Learn More
Vimentin Antibody, Novus Biologicals™
Chicken Polyclonal Antibody has been used in 44 publications
Marque: Novus Biologicals NB300-223
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Vimentin Polyclonal specifically detects Vimentin in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Canine, Chicken, Equine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
Spécification
| Polyclonal | |
| FLJ36605, vimentin | |
| Precipitation |
| Western Blot 1:10000-1:20000, Immunohistochemistry 1:150, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:5000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:150, Immunohistochemistry-Frozen | |
| Human, Mouse, Rat, Pig, Bovine | |
| IgY |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu