missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VIPR1/VPAC1 Antibody (PD00-96), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-33097
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
VIPR1/VPAC1 Monoclonal antibody specifically detects VIPR1/VPAC1 in Human,Monkey,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| VIPR1/VPAC1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 1:1000, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:4000 | |
| FLJ41949, HVR1, II, PACAP type II receptor, type II, vasoactive intestinal peptide receptor 1, vasoactive intestinal polypeptide receptor 1, VIP receptor, type I | |
| Synthetic peptide within human VIPR1/VPAC1 aa 400-457. (Uniprot: P32241) | |
| 100 μL | |
| Cancer, Cell Cycle and Replication, GPCR, Neuroscience, Neurotransmission, Signal Transduction | |
| 7433 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| PD00-96 | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH7.4), 0.1% BSA and 40% Glycerol | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Monkey, Mouse, Rat | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu