missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Viral Dengue Virus 1 NS1 Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
211.00€ - 450.00€
Spécification
| Antigène | Dengue virus NS1 protein |
|---|---|
| Clone | 973602 |
| Dilution | ELISA |
| Applications | ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18772257
![]() |
R&D Systems
MAB9438-SP |
25 μg |
211.00€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18762087
![]() |
R&D Systems
MAB9438-100 |
100 μg |
450.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Dengue Virus NS1 protein Monoclonal specifically detects Dengue Virus NS1 protein in Viral samples. It is validated for ELISA.Spécification
| Dengue virus NS1 protein | |
| ELISA | |
| Monoclonal | |
| Supernatant | |
| Virus | |
| P17763 | |
| IgG2b | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution. |
| 973602 | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| Human embryonic kidney cell line HEK293-derived viral Dengue Virus 1 NS1 protein, Asp776-Ala1127, Accession No. P17763 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects viral Dengue Virus 1 NS1 protein in direct ELISAs. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit