Learn More
Macherey-Nagel™ Kit de test ECO Visocolor™
Permet de déterminer des valeurs limites encore faibles avec précision. Les kits de test ECO Macherey-Nagel™ Visocolor™ sont un groupe de kits de test colorimétrique et titrimétrique qui utilisent des réactifs uniques dosés avec précision. Les résultats sont évalués visuellement avec des cartes de comparaison de couleurs de haute qualité.
Marque: Macherey-Nagel™ 931016
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Les kits de test colorimétrique et titrimétrique ECO Visocolor™ permettent une sensibilité et une précision élevées en utilisant des réactifs uniques qui peuvent être dosés avec précision et en fonction de la capacité à compenser la turbidité et la couleur des échantillons d’eau. Les résultats sont évalués visuellement avec des cartes de comparaison de couleurs adaptées aux couleurs d’origine des solutions d’étalon ou photométriquement avec les photomètres PF-3 et PF-12Plus pour l’évaluation quantitative.
Simplicité
- Analyse chimique sans autres accessoires
- Aucune formation étendue n’est nécessaire
- Réactifs à code couleur avec instructions de dosage claires
- Manuel d’instructions facile à comprendre
Sûr
- Instructions de test sous forme de pictogrammes
- Base de réaction selon les normes internationales
- Compensation de la turbidité et de la couleur
Exclusif
- Kits de test de haute qualité
- Boîtes de recharge prisées par le secteur disponibles
- Élimination écologique des réactifs utilisés
- Livré dans une boîte en carton avec une incrustation en plastique
Spécification
DPD | |
PF-12 Plus, PF-3 | |
150 déterminations | |
Cl2 0,1 à 2,0 mg/l | |
Kit de test colorimétrique d’aluminium ECO |
Détermination du chlore libre | |
Réactifs, comparateur de couleurs, verre/cuillère de mesure, seringue, instructions dans une boîte en carton avec insert en plastique | |
1 de chaque | |
Colorimétrique |
Sécurité et traitement
- VISOCOLOR ECO free chlorine 2
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: N,N-diethyl-1,4-phenylene diammonium sulphate, sulphuric acid