Learn More
Macherey-Nagel™ Kit de test colorimétrique HE Visocolor™
Offre la plus grande sensibilité et précision en matière d’analyse visuelle. Les kits de test colorimétrique HE Visocolor™ de Macherey-Nagel™ déterminent même les valeurs limites les plus basses à l’aide de tubes de mesure plus longs et de volumes d’échantillons plus importants. Comprend tous les réactifs et l’équipement/les fournitures de test.
Marque:  Macherey-Nagel™ 920040
Informations supplémentaires : Poids : 20.00000kg
Code produit. 10024260
  • 113.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-06-2024
Description
Les kits de test HE Visocolor™ fournissent une analyse très précise via le dosage exact des réactifs simples ainsi que par compensation de la turbidité et de la couleur. La sensibilité de Visocolor™ HE est 10 à 100 fois supérieure à celle des autres tests Visocolor.
  • Évaluation visuelle
  • Respectueux de l’environnement, sans réactifs toxiques
  • Proposé à un prix économique.
  • Manipulation aisée
  • Précision maximale grâce à une graduation extrêmement étroite
  • Sensibilité maximale jusqu’à 0,002 mg/L en raison de tubes de mesure plus longs
  • Flacons de réactifs avec instructions de dosage claires
  • Compensation des turbidités et des couleurs
  • Recharges disponibles
Spécification
Spécification
Fer (Fe)
Très sensible
Détermination du fer
Réactifs et équipement de test (par ex. tubes en verre avec bouchons à vis, bloc de comparaison, disque de comparaison des couleurs)
1 de chaque
Triazine
Kit de test pour l’analyse de l’eau
Changement de couleur : Jaune au rouge
Kit de test colorimétrique HE
0,0 - 0,01 - 0,02 - 0,03 - 0,04 - 0,05 - 0,07 - 0,10 - 0,15 - 0,20 mg/L de Fe
300
0 à 0,20mg/L
3 min