Learn More
Macherey-Nagel™ Kit de test colorimétrique HE Visocolor™
Offre la plus grande sensibilité et précision en matière d’analyse visuelle. Les kits de test colorimétrique HE Visocolor™ de Macherey-Nagel™ déterminent même les valeurs limites les plus basses à l’aide de tubes de mesure plus longs et de volumes d’échantillons plus importants. Comprend tous les réactifs et l’équipement/les fournitures de test.
111.00€ - 113.00€
Spécification
Description | Très sensible |
---|---|
Format | Kit de test colorimétrique HE |
Comprend | Réactifs et équipement de test (par ex. tubes en verre avec bouchons à vis, bloc de comparaison, disque de comparaison des couleurs) |
Quantité | 1 de chaque |
Type | Kit de test pour l’analyse de l’eau |
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Plage | Nbre de tests | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Plage | Nbre de tests | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10628061
|
Macherey-Nagel™
920055 |
Détermination du manganèse | 0 à 0,50mg/L | 100 |
111.00€
100 tests |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10024260
|
Macherey-Nagel™
920040 |
Détermination du fer | 0 à 0,20mg/L | 300 |
113.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Les kits de test HE Visocolor™ fournissent une analyse très précise via le dosage exact des réactifs simples ainsi que par compensation de la turbidité et de la couleur. La sensibilité de Visocolor™ HE est 10 à 100 fois supérieure à celle des autres tests Visocolor.
- Évaluation visuelle
- Respectueux de l’environnement, sans réactifs toxiques
- Proposé à un prix économique.
- Manipulation aisée
- Précision maximale grâce à une graduation extrêmement étroite
- Sensibilité maximale jusqu’à 0,002 mg/l en raison de tubes de mesure plus longs
- Flacons de réactifs avec instructions de dosage claires
- Compensation des turbidités et des couleurs
- Recharges disponibles
Spécification
Très sensible | |
Réactifs et équipement de test (par ex. tubes en verre avec bouchons à vis, bloc de comparaison, disque de comparaison des couleurs) | |
Kit de test pour l’analyse de l’eau |
Kit de test colorimétrique HE | |
1 de chaque |