Learn More
VISTA Mouse anti-Human , BV421, Clone: MIH65.rMAb (also known as MIH65), BD Biosciences™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  BD Biosciences 566751
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 17287574
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    227.00€
    226.84€ / 25 tests
    Économisez 0.16€
    0.07% de réduction
Description
VISTA Monoclonal antibody specifically detects VISTA in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
VISTA
Monoclonal
Brilliant Violet 421
VSIR; B7-H5; B7H5; C10orf54; DD1alpha; GI24; SISP1
Human VISTA Transfected Cell Line
RUO
Human
IgG1 κ
Flow Cytometry
MIH65.rMAb (also known as MIH65)
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Mouse
25 Tests
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon BV421 under optimum conditions, and unconjugated antibody and free BD Horizon BV421 were removed.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt