Learn More
VistaLab™ Technologies Manchons avec éjecteur
Pour pipeteurs réglables et à volume fixe
Marque: VistaLab™ Technologies 9060-5011
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- ESC : 0,5 à 20 μl, 2 à 125 μl & 5 à 250 μl
- QS & M : 02 à 2 μl, 1 à 10 μl, 2 à 20 μl, 10 à 100 μl, 20 à 200 μl
- F1 & F2 : tous les modèles distribuant de 20 à μl et moins
Spécification
Pipette macro 100 à 5 000 µ litres | |
5 po | |
1 po |
1 de chaque | |
3 po |