Learn More
VistaLab™ Technologies Manchons avec éjecteur
Pour pipeteurs réglables et à volume fixe
17.46€ - 22.06€
Spécification
Quantité | 1 de chaque |
---|---|
Longueur (impériale) | 5 po |
Largeur (impériale) | 3 po |
Hauteur (impériale) | 1 po |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11906022
|
VistaLab™ Technologies
9057-1011 |
Modèle électronique monocanal de 0,5 à 20 µl, 2 à 125 µl, 5 à 250 µl, tous les modèles sont réglables (sauf 100 à 1 000 µl), tous les modèles à volume fixe distribuant 200 µl et |
17.46€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11936032
|
VistaLab™ Technologies
9057-3011 |
Modèle électronique monocanal 25 à 1 250 µl, modèle réglable 100 à 1 000 µl, tous les modèles à volume fixe distribuant 201 µl et plus |
18.38€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11926052
|
VistaLab™ Technologies
9060-5011 |
Pipette macro 100 à 5 000 µ litres |
22.06€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- ESC : 0,5 à 20 μl, 2 à 125 μl & 5 à 250 μl
- QS & M : 02 à 2 μl, 1 à 10 μl, 2 à 20 μl, 10 à 100 μl, 20 à 200 μl
- F1 & F2 : tous les modèles distribuant de 20 à μl et moins
Spécification
1 de chaque | |
5 po | |
3 po | |
1 po |