Learn More
VistaLab™ Technologies Manchons avec éjecteur
Pour pipeteurs réglables et à volume fixe
Marque:  VistaLab™ Technologies 9057-3011
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 11936032
  • 18.38€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-07-2024
Description
  • ESC : 0,5 à 20 μl, 2 à 125 μl & 5 à 250 μl
  • QS & M : 02 à 2 μl, 1 à 10 μl, 2 à 20 μl, 10 à 100 μl, 20 à 200 μl
  • F1 & F2 : tous les modèles distribuant de 20 à μl et moins
Spécification
Spécification
Modèle électronique monocanal 25 à 1 250 µl, modèle réglable 100 à 1 000 µl, tous les modèles à volume fixe distribuant 201 µl et plus
5 po
1 po
1 de chaque
3 po