Learn More
VistaLab™ Technologies Pipeteurs MLA™ Brand Micro D-Tipper™
Corps à code couleur pour faciliter l’identification du volume et le numéro de série individuel avec certificat d’étalonnage inclus.
Marque:  VistaLab™ Technologies 1806
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 11905922
  • 292.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 31-07-2024
Description
  • Fabriqués en alliage d’aluminium de précision et en acier inox avec garantie à vie limitée (pièces de couverture)
  • Fonctionnement à deux courses “Pour délivrer un volume donné”
  • Éjecteur de pointes intégré
  • Dispositif de sécurité de gants
  • Forces du piston réduites
Spécification
Spécification
±1,5 %
Non autoclavable
Petite pointe MLA standard
MLA Micro D-Tipper™
Non stériles
6 µl
Durée de vie limitée
2 po
Petite pointe MLA standard
Vert
Aluminium, acier inoxydable
1
Pipette
1/boîte
9 po
1,5 in