Learn More
VistaLab™ Technologies Pipeteurs MLA™ Brand Micro D-Tipper™
Corps à code couleur pour faciliter l’identification du volume et le numéro de série individuel avec certificat d’étalonnage inclus.
292.00€
Spécification
Pointes compatibles | Petite pointe MLA standard |
---|---|
À utiliser avec | Petite pointe MLA standard |
Matériau | Aluminium, acier inoxydable |
Modèle | MLA Micro D-Tipper™ |
Nombre de canaux | 1 |
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11975912
|
VistaLab™ Technologies
1802 |
Rouge | 2 µl |
292.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11995912
|
VistaLab™ Technologies
1805 |
Argent | 5 µl |
292.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11945922
|
VistaLab™ Technologies
1810 |
Orange | 10 µl |
292.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11965912
|
VistaLab™ Technologies
1803 |
Gris | 3 µl |
292.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11985912
|
VistaLab™ Technologies
1804 |
Blanc | 4 µl |
292.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11905922
|
VistaLab™ Technologies
1806 |
Vert | 6 µl |
292.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11915922
|
VistaLab™ Technologies
1807 |
Violet | 7 µl |
292.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11925922
|
VistaLab™ Technologies
1808 |
Noir | 8 µl |
292.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11935922
|
VistaLab™ Technologies
1809 |
Bleu | 9 µl |
292.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Fabriqués en alliage d’aluminium de précision et en acier inox avec garantie à vie limitée (pièces de couverture)
- Fonctionnement à deux courses “Pour délivrer un volume donné”
- Éjecteur de pointes intégré
- Dispositif de sécurité de gants
- Forces du piston réduites
Spécification
Petite pointe MLA standard | |
Aluminium, acier inoxydable | |
1 | |
1/boîte | |
9 po | |
1,5 in |
Petite pointe MLA standard | |
MLA Micro D-Tipper™ | |
Pipette | |
Durée de vie limitée | |
2 po |