Learn More
VistaLab™ Technologies Pipeteurs MLA™ Brand Micro D-Tipper™
Corps à code couleur pour faciliter l’identification du volume et le numéro de série individuel avec certificat d’étalonnage inclus.
Marque: VistaLab™ Technologies 1804
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Fabriqués en alliage d’aluminium de précision et en acier inox avec garantie à vie limitée (pièces de couverture)
- Fonctionnement à deux courses “Pour délivrer un volume donné”
- Éjecteur de pointes intégré
- Dispositif de sécurité de gants
- Forces du piston réduites
Spécification
± 2 % | |
Non autoclavable | |
Petite pointe MLA standard | |
MLA Micro D-Tipper™ | |
Non stérile | |
4 µl | |
Durée de vie limitée | |
2 po |
Petite pointe MLA standard | |
Blanc | |
Aluminium, acier inoxydable | |
1 | |
Pipette | |
1/boîte | |
9 po | |
1,5 in |