Learn More
Vitamin D BP Antibody (VDBP/4481), PerCP, R&D Systems™
Code produit 18600238 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18600238 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18600238 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP314005PCP
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Vitamin D BP Monoclonal antibody specifically detects Vitamin D BP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Vitamin D BP
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Classification Monoclonal
Clone VDBP/4481
Conjugué PerCP
Formule PBS
Alias de gène DBP/GC, DBPVDBG, EC 6.3.1.5, Gc-globulin, GRD3, Group-specific component, group-specific component (vitamin D binding protein), hDBP, VDB, VDBP, vitamin D-binding alpha-globulin, vitamin D-binding protein
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant fragment (around aa 35-175) of human Vitamin D BP protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P02774)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2638
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2b κ
Gamme de produits Novus