Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Vito (Frontier 114)
Ces chaussures de sécurité exécutives sont fabriquées avec le même soin et la même attention aux détails que pour des chaussures de luxe haut de gamme.Le cuir pleine fleur 2 tons Brazilian associé au nubuck ajoute une touche d’élégance.
Marque: Emma Safety Footwear MM11409047
Informations supplémentaires : Poids : 2.27400kg
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
- Semelle extérieure en polyuréthane thermoplastique (TPU)
- Construction en cuir pleine fleur
- Certification ESD
- Doublure sans chrome
- Sanitized
Spécification
Normes EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010 | |
Noir | |
Argent désinfecté Hydro-Tec™ et cuir de bien-être | |
47 |
Lacets | |
Vito (Frontier 114) | |
Cuir, Nubuck | |
Acier |