Learn More
Vitlab™ Pissettes à col étroit VITsafe™ avec étiquettes
Identifiez rapidement et facilement les milieux grâce à ces pissettes à code couleur. Les pissettes à col étroit VITsafe™ avec textes descriptifs imprimés sont dotées d’un jet de pulvérisation précis et d’un reflux du milieu optimisé grâce à la pointe de prélèvement continue et fine du tube de pulvérisation.
11.20€ - 154.00€
Spécification
Matériau du bouchon | PP |
---|---|
Type de bouchon | Ventilé |
Type de produit | Pissette |
Matériau | PEBD |
Couleur de bouchon | Rouge |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11877900
|
Vitlab™
1332849 |
500 ml | Mentions légales : Isopropanol |
126.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11897900
|
Vitlab™
1332879 |
500 ml | Mentions légales : Dichlorométhane |
119.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11787929
|
Vitlab™
1432829 |
500 ml | Mentions légales : Acétone |
126.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11857900
|
Vitlab™
1332819 |
500 ml | Mentions légales : Eau distillée |
119.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11887900
|
Vitlab™
1332869 |
500 ml | Mentions légales : Éthanol |
127.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10124374
|
Vitlab™
1333819 |
1000 ml | Mentions légales : Eau distillée |
143.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15702056
|
Vitlab™
1333869 |
1000 ml | Mentions légales : Éthanol |
146.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11817930
|
Vitlab™
1433829 |
1000 ml | Mentions légales : Acétone |
154.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15792046
|
Vitlab™
1333859 |
1000 ml | Mentions légales : Acétate d'éthyle |
143.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10702751
|
Vitlab™
1332819 |
500 ml | Mentions légales : Eau distillée |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Flacons en PEBD (ou PP pour l’acétone et le MEK), avec tube de pulvérisation en PP
- Le système VENT-CAP élimine pratiquement presque tout à fait les fuites et empêche au maximum toute surpression statique
- Code couleur pour faciliter l’identification visuelle du support
- Nom du matériel en allemand, anglais, français et espagnol
- Formule chimique, n°CAS, pictogramme de danger, mention d’avertissement
- Mentions de risque (phrases H), informations de sécurité (phrases P) et code NFPA
Spécification
PP | |
Pissette | |
Rouge | |
Étroit |
Ventilé | |
PEBD | |
Oui |