Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Vivacon 500 125 kDa
Unités de centrifugation pour une concentration d’ADN et l’échange de tampon rapides d’échantillons de 500 µl.
Marque: Sartorius Stedim Biotech™ VN01H81
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
- Produit de choix pour les applications de fractionnement de protéines.
- L’utilisation de membranes Hydrosart™ entraîne des niveaux de récupération élevés à partir d’échantillons dilués.
- Récupération complète et hautement reproductible du concentrat.
- Capacité de centrifugation inversée.
- Concentration d’échantillons d’ADN génomique ou de peptides pouvant atteindre 0,5 ml.
- Matériau à liaison faible.
- Seuil de rétention des molécules imprimé sur le dispositif.
- Certaines coupes sont disponibles stériles et exemptes d’ADN pour des applications médico-légales, entre autres.
- Dosage de qPCR sur 55 cycles avec une limite de détection vérifiée < 2 pg
Spécification
0,1 à 0,5 ml, volume d’arrêt mort : 5 μl | |
Dispositif d’ultrafiltration de centrifugation | |
Corps de concentrateur en polycarbonate, récipient de filtration en polypropylène, membrane en acétate de cellulose | |
Oui |
25 Paquets | |
Stérile | |
Oui | |
Centrifugal Units |