Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Vivacon 500 125 kDa
Unités de centrifugation pour une concentration d’ADN et l’échange de tampon rapides d’échantillons de 500 µl.
188.00€ - 620.00€
Spécification
Volume (métrique) | 0,1 à 0,5 ml, volume d’arrêt mort : 5 μl |
---|---|
Gamme de produits | Dispositif d’ultrafiltration de centrifugation |
Stérilité | Stérile |
Matériau | Corps de concentrateur en polycarbonate, récipient de filtration en polypropylène, membrane en acétate de cellulose |
Closure Included | Oui |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15913040
|
Sartorius Stedim Biotech™
VN01H81 |
25 Paquets |
188.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15923040
|
Sartorius Stedim Biotech™
VN01H82 |
100/paquet |
620.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Produit de choix pour les applications de fractionnement de protéines.
- L’utilisation de membranes Hydrosart™ entraîne des récupérations élevées à partir d’échantillons dilués.
- Récupération complète et hautement reproductible du concentrat.
- Capacité de rotation inverse.
- Concentration d’échantillons d’ADN génomique ou de peptides pouvant atteindre 0,5 ml.
- Matériau à liaison faible.
- Seuil de rétention des molécules imprimé sur le dispositif.
- Certaines coupes sont disponibles stériles et exemptes d’ADN pour des applications médico-légales.
- Test de qPCR sur 55 cycles avec une limite de détection vérifiée < 2 pg
Spécification
0,1 à 0,5 ml, volume d’arrêt mort : 5 μl | |
Stérile | |
Oui | |
Centrifugal Units |
Dispositif d’ultrafiltration de centrifugation | |
Corps de concentrateur en polycarbonate, récipient de filtration en polypropylène, membrane en acétate de cellulose | |
Oui |