Learn More
Cytiva Concentrateurs d’échantillons Vivaspin™ 500
À utiliser pour une concentration non dénaturante de l’échantillon en une étape dans un unique tube pour limiter le nombre de manipulations et réduire la perte d’échantillon. Les concentrateurs d’échantillons Cytiva Vivaspin™ 500 répondent aux besoins des scientifiques travaillant avec des volumes d’échantillons allant de 100 μl à 20 ml, avec des niveaux de seuil de rétention des molécules compris entre 3 000 et 100 000 Mr.
130.39€
Specifications
Matériau (membrane) | PES |
---|---|
Zone de filtration | 0,5 cm2 |
Quantité | 25/boîte |
Volume (métrique) | 500 μl |
Longueur (métrique) | 50 mm |
Product Code | Brand | MWCO | Quantité | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | MWCO | Quantité | Price | Quantity & Availability | ||||
11868713
|
Cytiva
28-9322-35 |
30 000 Da | 25/boîte |
130.39€
25 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10176904
|
Cytiva
28-9322-18 |
3000 Da | 25/boîte |
130.39€
25 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10554815
|
Cytiva
28-9322-36 |
50 000 Da | 25/boîte |
130.39€
25 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10320405
|
Cytiva
28-9322-37 |
100 000 Da | 25/boîte |
130.39€
25 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10432665
|
Cytiva
28-9322-25 |
10 000 Da | 25/boîte |
130.39€
25 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10176714
|
Cytiva
28-9322-23 |
5000 Da | 25/boîte |
130.39€
25 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Une concentration maximale 30 fois supérieure de l’échantillon peut être obtenue par une récupération de la molécule cible dépassant généralement les 95 %. Grâce à la technologie à butée brevetée, il est impossible de concentrer les échantillons jusqu’à épuisement et le concentrat peut être directement récupéré.
- Accepte des volumes d’échantillons compris entre 100 μl et 20 ml, avec une plage de seuils de rétention des molécules comprise entre 3000 et 100 000 Mr
- La membrane verticale en PES semi-perméable séparant la chambre supérieure de la chambre inférieure résiste aux blocages et tolère un débit élevé
- La centrifugation force le passage du solvant à travers la membrane, laissant l’échantillon concentré dans la chambre supérieure
- Plage de pH compatible : 1 à 9
- Zone active de la membrane : 0,5 cm2
Pour une récupération maximale, sélectionnez un seuil de rétention des molécules inférieur d’au moins 50 % à la taille moléculaire des espèces analysées.
Specifications
PES | |
25/boîte | |
50 mm |
0,5 cm2 | |
500 μl | |
11 mm |