Learn More
VLDL-Receptor Mouse, Clone: VLDLR/1337, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio 7436-MSM1-P0
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 15971068
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Spécification
VLDL-Receptor
Cytoplasmic
VLDLR/1337
Unconjugated
NP_001309154
Mouse
143-161kDa
Protein A/G Purified
RUO
7436
IgG1
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
VLDLR
Recombinant human VLDLR fragment from c-terminal
HeLa or U-251 cells. Pancreas, Cerebellum, Heart or Skeletal Muscle.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.