missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VMAT2 Antibody (CL13157) [HRP], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-18556H
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
VMAT2 Monoclonal antibody specifically detects VMAT2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| VMAT2 | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| MGC120477, monoamine neurotransmitter transporter, Monoamine transporter, solute carrier family 18 (vesicular monoamine), member 2, Solute carrier family 18 member 2, SVAT, SVMTMGC120478, synaptic vesicular amine transporter, VAT2MGC26538, vesicle monoamine transporter type 2, vesicle monoamine/H+ antiporter, Vesicular amine transporter 2, VMAT2 | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q05940, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Neuroscience | |
| 6571 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2b |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL13157 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu