Learn More
VMAT2 Antibody (CL13157), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
429.00€ - 611.00€
Spécification
| Antigène | VMAT2 |
|---|---|
| Clone | CL13157 |
| Dilution | Western Blot 1 μg/ml, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500 |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18600035
|
Novus Biologicals
NBP3-18556-100ul |
100 μg |
611.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18653435
|
Novus Biologicals
NBP3-18556-25ul |
25 μg |
429.00€
25µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Beschreibung
VMAT2 Monoclonal antibody specifically detects VMAT2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)Spezifikation
| VMAT2 | |
| Western Blot 1 μg/ml, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| MGC120477, monoamine neurotransmitter transporter, Monoamine transporter, solute carrier family 18 (vesicular monoamine), member 2, Solute carrier family 18 member 2, SVAT, SVMTMGC120478, synaptic vesicular amine transporter, VAT2MGC26538, vesicle monoamine transporter type 2, vesicle monoamine/H+ antiporter, Vesicular amine transporter 2, VMAT2 | |
| This antibody was developed against a sythetic peptide for Q05940. Actual immunogen sequence is proprietary. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| CL13157 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Neuroscience | |
| PBS, pH 7.2, 40% glycerol | |
| 6571 | |
| IgG2b | |
| Protein A purified |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts