Learn More
VMAT2 Antibody (CL13157), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
429.00€ - 611.00€
Spécification
Antigène VMAT2
Clone CL13157
Dilution Western Blot 1 μg/ml, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18600035
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-18556-100ul
100 μg
611.00€
100µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18653435
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-18556-25ul
25 μg
429.00€
25µL
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
VMAT2 Monoclonal antibody specifically detects VMAT2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
VMAT2
Western Blot 1 μg/ml, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Monoclonal
Purified
RUO
Human
MGC120477, monoamine neurotransmitter transporter, Monoamine transporter, solute carrier family 18 (vesicular monoamine), member 2, Solute carrier family 18 member 2, SVAT, SVMTMGC120478, synaptic vesicular amine transporter, VAT2MGC26538, vesicle monoamine transporter type 2, vesicle monoamine/H+ antiporter, Vesicular amine transporter 2, VMAT2
This antibody was developed against a sythetic peptide for Q05940. Actual immunogen sequence is proprietary.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
CL13157
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Neuroscience
PBS, pH 7.2, 40% glycerol
6571
IgG2b
Protein A purified
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt