Learn More
Poulten Graf™ Éprouvettes graduées en verre borosilicaté classe A Volac™ avec certificat
Marque: Poulten Graf™ R263/WAC/H/2
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
Rond | |
Pour contenir | |
ASTM E1272-02, EN ISO 4788 | |
A | |
500 ml | |
Échelle à l’encre émaillée en céramique blanche | |
Autoclavables |
Bouteille graduée | |
Bleu | |
Hexagonale | |
Verre borosilicaté | |
Certificat unique | |
10 ml |