Learn More
Poulten Graf™ Éprouvettes graduées en verre borosilicaté classe A Volac™ avec certificat
18.15€ - 143.00€
Spécification
Type de base | Hexagonal |
---|---|
Étalonnage | To Contain |
Certifications/Conformité | ASTM E1272-02, EN ISO 4788 |
Class | Classe A |
Type | Graduated Cylinder |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12388905
|
Poulten Graf™
R263/WAC/H/2 |
500 ml |
80.55€
2 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12338905
|
Poulten Graf™
R263/WAC/B/2 |
10 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12308915
|
Poulten Graf™
R263/WAC/J/S |
2000 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12378905
|
Poulten Graf™
R263/WAC/G/2 |
250 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12398905
|
Poulten Graf™
R263/WAC/I/2 |
1000 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12328905
|
Poulten Graf™
R263/WAC/A/2 |
5 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
Hexagonal | |
ASTM E1272-02, EN ISO 4788 | |
Graduated Cylinder | |
Round | |
Bouchon, certificat d’usine | |
Autoclavable |
To Contain | |
Classe A | |
Blue | |
Verre borosilicaté | |
Échelle à l’encre émaillée en céramique blanche |