Learn More
Poulten Graf™ Éprouvettes graduées en verre borosilicaté classe A Volac™ avec certificat
Marque: Poulten Graf™ R263/WAC/I/2
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
Round | |
To Contain | |
ASTM E1272-02, EN ISO 4788 | |
Classe A | |
Verre borosilicaté | |
Bouchon, certificat d’usine | |
10 ml |
Graduated Cylinder | |
Blue | |
Hexagonal | |
Polypropylène | |
1000 ml | |
Échelle à l’encre émaillée en céramique blanche | |
Autoclavable |