Learn More
Poulten & Graf GmbH VOLAC USP Graduated Cylinder
Safely and accurately aquire measurements for all laboratory needs. Poulten & Graf GmbH VOLAC USP Graduated Cylinder measures the volume of a liquid using horizontal marked lines.
Marque:  Poulten & Graf GmbH US263/WAC/D/2
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 10739804
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Hexagonal base
  • White graduation
  • With individual serial number
  • With single certificate
Spécification
Spécification
Round
Graduated Cylinder
Blue
Hexagonal
Volac Graduated Cylinder, USP, with single certificate
25 mL
0.5 mL
25mL
0.5mL
±0.14 mL
To Contain
EN ISO 4788
A
Borosilicate Glass
White
Autoclavable
0.14mL