Learn More
Poulten & Graf GmbH VOLAC USP Graduated Cylinder
Safely and accurately aquire measurements for all laboratory needs. Poulten & Graf GmbH VOLAC USP Graduated Cylinder measures the volume of a liquid using horizontal marked lines.
30.05€ - 48.90€
Spécification
Type de base | Hexagonal |
---|---|
Étalonnage | To Contain |
Certifications/Conformité | EN ISO 4788 |
Class | A |
Type | Graduated Cylinder |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10739804
|
Poulten & Graf GmbH
US263/WAC/D/2 |
25 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10406572
|
Poulten & Graf GmbH
US263/WAC/G/2 |
150 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Hexagonal base
- White graduation
- With individual serial number
- With single certificate
Spécification
Hexagonal | |
EN ISO 4788 | |
Graduated Cylinder | |
Round | |
White |
To Contain | |
A | |
Blue | |
Borosilicate Glass | |
Autoclavable |