Learn More
DWK Life Sciences Pipette volumétrique, en verre sodocalcique, classe AS, impression à diffusion ambrée, avec certificat de lot et certificat de conformité Code produit.: 15221949
En stock
Il en reste null
Ajouter au panier
DWK Life Sciences Pipette volumétrique, en verre sodocalcique, classe AS, impression à diffusion ambrée, avec certificat de lot et certificat de conformité
Code produit. 15221949 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
50 ml, 6 pièces
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
Code produit. 15221949
Marque: DWK Life Sciences 243381705
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Il en reste null
Ajouter au panier
Les pipettes sont utilisées pour réaliser des mesures et des décantations précises des liquides. Les pipettes à bulbe ne permettent le remplissage que de certaines quantités.
Les pipettes sont utilisées pour réaliser des mesures et des décantations précises des liquides. Les pipettes à bulbe ne permettent le remplissage que de certaines quantités. Le réglage permet de drainer (Ex) pour une température de référence de +20°C. Les tolérances de teneur en volume des pipettes étalonnables correspondent aux limites d’erreur des réglementations allemandes relatives aux poids et mesures ainsi qu’aux normes ISO et DIN. Les pipettes sont fabriquées en verre sodocalcique et sont conformes à la classe AS. L’échelle est imprimée en couleur ambre. Les pipettes avec un numéro de lot et une précision de classe AS sont fournies avec un certificat de lot. Ce certificat documente la valeur moyenne obtenue à partir de la mesure du lot en question, de l’écart-type et du jour d’émission. Les certificats de lot peuvent également être récupérés en ligne. Le numéro de lot se compose de quatre chiffres. Les deux premiers chiffres indiquent l’année de production et les deux numéros suivants indiquent le lot, par exemple : 18.01.
  • L’étalonnage est basé sur le volume versé (Ex) à une température de référence de +20°C
  • Le soufflage permet de maintenir et de distribuer différentes quantités de liquides en portions de même taille
  • Impression ambrée vitrifiée très résistante
  • Les tolérances de teneur en volume sont conformes à la précision de classe AS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Verre sodocalcique
À utiliser avec (application) Mesure et décantation précises de liquides ; mesure volumétrique ; prélèvement et distribution d’une quantité totale définie
Quantité 6/boîte
Tolérance ± 0,05 ml
Couleur Rouge
Volume (métrique) 50 ml
Longueur (métrique) 550 mm
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Pipette volumétrique, en verre sodocalcique, classe AS, impression à diffusion ambrée, avec certificat de lot et certificat de conformité >